Documentos Principais
89235
Sigma-Aldrich
(−)-Thujopsene
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(1S,6S,10S)-2,2,6,9-Tetramethyltricyclo[8.1.0.01.6]undec-8-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
1907465
Número CE:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.505
p.e.
258-260 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@]2(C)CCCC(C)(C)[C@@]23C[C@@H]13
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-9-14(4)8-5-7-13(2,3)15(14)10-12(11)15/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WXQGPFZDVCRBME-QEJZJMRPSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Franck A Ditengou et al.
Nature communications, 6, 6279-6279 (2015-02-24)
The mutualistic association of roots with ectomycorrhizal fungi promotes plant health and is a hallmark of boreal and temperate forests worldwide. In the pre-colonization phase, before direct contact, lateral root (LR) production is massively stimulated, yet little is known about