Documentos Principais
88574
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3,4-difluoro-β-Homophe-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3,4-difluorophenyl)butyric acid, Fmoc-3,4-difluoro-L-β-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H21F2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
437.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystals
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H21F2NO4/c26-22-10-9-15(12-23(22)27)11-16(13-24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,16,21H,11,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t16-/m0/s1
chave InChI
JMBTVCKRMLBMJH-INIZCTEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)