Documentos Principais
GF01015300
Cobalt
powder, max. particle size 840 micron, weight 20 g, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
CO006035
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.994,00
R$ 6.994,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.994,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141710
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 6.994,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 010-153-00
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
840 μm
p.e.
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)