Key Documents
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9ClO
Número CAS:
Peso molecular:
120.58
Beilstein:
102716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
pb
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
chave InChI
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)