Documentos Principais
86283
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα,Nβ-Di-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Nα,Nβ-di-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(Boc-amino)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24N2O6 · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
485.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H24N2O6.C12H23N/c1-12(2,3)20-10(18)14-7-8(9(16)17)15-11(19)21-13(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,15,19)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
chave InChI
DPWKLGZKZRIVIE-QRPNPIFTSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)