Documentos Principais
86146
Sigma-Aldrich
Dihexyl sulfosuccinate sodium salt solution
technical, ~80% in H2O
Sinônimo(s):
Dihexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dihexyl sulfosuccinate solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H29NaO7S
Número CAS:
Peso molecular:
388.45
Beilstein:
3818241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
descrição
anionic
grau
technical
peso molecular
388.45 g/mol
concentração
~80% in H2O
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Impurezas
~5% ethanol
densidade
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
chave InChI
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)