Key Documents
860484
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein:
96193
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
pf
210-212 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
substituído por