Documentos Principais
860425
Sigma-Aldrich
Myristyltrimethylammonium bromide
99%
Sinônimo(s):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
336.39
Beilstein:
3633227
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
peso molecular
micellar avg mol wt 27,000
número de agregação
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
pf
245-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic detergent, antiseptic.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mihaela Necula et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10311-10324 (2007-02-08)
Alzheimer disease is characterized by the abnormal aggregation of amyloid beta peptide into extracellular fibrillar deposits known as amyloid plaques. Soluble oligomers have been observed at early time points preceding fibril formation, and these oligomers have been implicated as the