Key Documents
859869
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-glucose
predominantly α-anomer, 96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5S
Número CAS:
Peso molecular:
196.22
Beilstein:
1865193
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)