Key Documents
859362
Sigma-Aldrich
L-Histidinol dihydrochloride
99%
Sinônimo(s):
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11N3O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
214.09
Beilstein:
3914853
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
pf
198-201 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
chave InChI
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Precursor of histamine; reversible inhibitor of protein synthesis.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)