Documentos Principais
85403
Sigma-Aldrich
Silicone grease Bayer
high vacuum
Sinônimo(s):
Baysilone®
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Formulário
grease
embalagem
tube of 35 g
Embalagem
each tube contains 35 g of vacuum grease
Informações legais
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)