Documentos Principais
852619
Sigma-Aldrich
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
98%
Sinônimo(s):
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
335.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)