851620
D-Norvaline
99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D −24°, c = 10 in 5 M HCl
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
SNDPXSYFESPGGJ-SCSAIBSYSA-N
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3