Documentos Principais
84320
Sigma-Aldrich
Menthyl salicylate
mixture of isomers
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 823,00
R$ 823,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 823,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
276.37
Beilstein:
3097754
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 823,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.52
p.e.
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
chave InChI
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
light stabilizer
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)