Documentos Principais
83713
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
qualidade
moistened with water
contém
~50% water as stabilizer
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
concentração
5% Rh (based on dry substance)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)