Documentos Principais
83125
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrimidyl)piperazine dihydrochloride
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride, 2-Piperazinopyrimidine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N4 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
237.13
Beilstein:
151178
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
282-287 °C (lit.)
282-287 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
chave InChI
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)