Documentos Principais
81964
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-piperidylacetic acid
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
1-Boc-4-piperidineacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
243.30
Beilstein:
7028968
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-6-4-9(5-7-13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)