Documentos Principais
809691
Sigma-Aldrich
Sodium taurochenodeoxycholate-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Taurochenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid sodium salt
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 6.120,00
R$ 6.120,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 6.120,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D9H35NaNO6S
Peso molecular:
530.74
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.120,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@@H]1CCC2C3([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C4C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17?,18-,19?,20?,21?,22-,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2,15D2,18D,22D,24D;
chave InChI
IYPNVUSIMGAJFC-YHOAHADESA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)