809551
Methyltriphenylphosphonium methylcarbonate
Sinônimo(s):
Perosa-Selva-Noè Vinylation Reagent
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
146-151 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(OC)=O
InChI
1S/C19H18P.C2H4O3/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-5-2(3)4/h2-16H,1H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
FALLFMKOBMQQNQ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3