809462
Silver nanospheres
60 nm (APS), 1.10 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Hydrodamnic Diameter = 142.0 nm
Particle Conentration: 2.0E+11 particles/ml
Zeta Potential = 40.0 mV
forma
dispersion
nanospheres
concentração
1.10 mg/mL in water
área da superfície
5.7 m2/g
Tamanho médio da partícula
60 nm (diameter, TEM)
pH
9.3
λmax
496 nm
grupo funcional
BPEI
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.