Documentos Principais
809004
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric-d11 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
4-Methylpentanoic-d11 acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D11HO2
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D
chave InChI
FGKJLKRYENPLQH-KUXNVAAFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)