808857
Gold nanoparticles
30 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Biotin Gold
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEG 5000
Nível de qualidade
forma
dispersion in H2O
nanoparticles
embalagem
pkg of 0.5 mL
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
2.46 mg/mL in H2O
DO
50
área da superfície
10.3 m2/g
diâmetro
30 nm
pH
5-7
densidade
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
526 nm
grupo funcional
biotin
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1