Documentos Principais
808458
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-N-methacrylamidobenzoic acid
Sinônimo(s):
2-hydroxy-5-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino] benzoic acid, N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
221.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
powder
pf
206-211 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(NC(C(C)=C)=O)C=C1C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-6(2)10(14)12-7-3-4-9(13)8(5-7)11(15)16/h3-5,13H,1H2,2H3,(H,12,14)(H,15,16)
chave InChI
XEYLAWVXYZUVDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as an adhesive primer in dental resorative systems.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Fujisawa et al.
Dental materials journal, 11(1), 17-25 (1992-06-01)
N-methacryloyloxy-5-aminosalicylic acid (MASA) has recently been used as an adhesive primer in restorative resin systems. To monitor the biological activity of MASA, we studied changes in NMR-chemical shifts (delta H) and the differential scanning calorimetry (DSC) phase transition temperature (Tm)