Documentos Principais
808369
Sigma-Aldrich
Fenitrothion-(dimethoxy-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C7H12NO5PS
Peso molecular:
279.22
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=P(O[13CH3])(O[13CH3])C1=CC(C)=C([N+]([O-])=O)C=C1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)