Documentos Principais
808024
Sigma-Aldrich
(S,R,R)-Elenor Amination Reagent
Sinônimo(s):
3H-3a,6-Methano-2,1-benzisothiazole-1(4H)-carboxamide, tetrahydro-N-hydroxy-8,8-dimethyl-, 2,2-dioxide, (3aS,6R,7aR)-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
274.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1S(C[C@]2(C3(C)C)CC[C@]3([H])C[C@@]12[H])(=O)=O)NO
InChI
1S/C11H18N2O4S/c1-10(2)7-3-4-11(10)6-18(16,17)13(8(11)5-7)9(14)12-15/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
chave InChI
FYSORZDAOUCPGD-SOCHQFKDSA-N
Aplicação
The following hydroxyamide is a chiral electrophilic nitroso reagent for the transfer of nitrogen to enol ethers. This methology was reported by the Read de Alaniz Group, is a mild approach that can be performed at room temperature and in the presence of air.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)