Documentos Principais
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
About This Item
Fórmula linear:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Nível de qualidade
Formulário
flakes
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)