Documentos Principais
806714
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Sinônimo(s):
Ytterbia
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 2.414,00
R$ 2.414,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 2.414,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
R$ 2.414,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Flash point 53.6 °F
Nível de qualidade
Formulário
suspension
concentração
5 mg/mL (in IPA)
diâmetro × C
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
cor
gray
densidade
0.7945 g/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Silver Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
806722
Silver
Copper nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
807842
Copper