Documentos Principais
804835
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H34NO3PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
674.10
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Características
generation 3
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C2=CC=CC=C2[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C1.CC3=CC=CC=C3P(C4=CC=CC=C4C)C5=CC=CC=C5C
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
chave InChI
LUGPLNLXIADYMW-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.