804223
3-oxo-C12-aniline
Sinônimo(s):
3-oxo-N-phenyl-Dodecanamide, LasR inhibitor, non-hydrolysable head group
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(CC(NC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-17(20)15-18(21)19-16-12-9-8-10-13-16/h8-10,12-13H,2-7,11,14-15H2,1H3,(H,19,21)
chave InChI
GYOZLHQAMICVMN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We study quorum sensing, how bacteria sense their density. Synthesized compounds modulate pathways, aiding research on infections in various hosts.