803804
Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposite
10 mg/mL, dispersion in acetone
Sinônimo(s):
Fe3O4 decorated reduced graphene oxide, Fe3O4/RGO nanocomposite
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Loading Density: 30%-70% (Fe3O4 nanocrystal) by TEM
Resistance: <103 Ω/sq (reduced graphene oxide)
Formulário
dispersion
composição
acetone, ~80%
Fe3O4 nanocrystal, 3-8%
reduced graphene oxide, 10-17%
concentração
10 mg/mL
espessura
0.5-1 nm , reduced graphene oxide
tamanho de partícula
5-25 nm (Fe3O4 nanocrystal)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- Electromagnetic wave absorption materials.
- Electro-magnetic device.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.