802824
Boron nitride nanotubes
avg. diam. 5 nm , nanotube
Sinônimo(s):
BNNT
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanotubes
powder
Nível de qualidade
composição
H-BN and BNH derivatives, 0-25%
BNNT, >50%
Elemental B, <25%
diâmetro médio
5 nm , nanotube
Diâmetro
5 nm ± 2 nm
cadeia de caracteres SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
chave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)