Documentos
799122
Sigma-Aldrich
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H1015N2O3
Peso molecular:
232.21
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
chave InChI
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3