Documentos Principais
79785
Sigma-Aldrich
Phthalimide DBU salt
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO2 · C9H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
299.37
Beilstein:
4343711
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
pf
134-137 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)c2ccccc12.C3CCN4CCCN=C4CC3
Outras notas
Reagent for Gabriel syntheses of amines soluble in CH2Cl2
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Wengel et al.
Synthesis, 829-829 (1989)
J Lau et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 45(6), 616-620 (1991-07-01)
Mercuric-catalyzed hydrolysis of acetylated L-rhamnal 1 gives an alpha,beta-unsaturated aldehyde 2. 1,4-Addition of DBU-phthalimide salt with concomitant acetyl shift resulted in L-ribo and L-arabino isomers of 5-O-acetyl-2,3,6-trideoxy-3-phthalimido-hexofuranose 3 and 4. After acetylation at the anomeric center, coupling with silylated thymine