424315
3-(Chloromethyl)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
α-Chloro-m-toluic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
136-138 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?