Documentos Principais
797693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
Sinônimo(s):
Garg 3-chlorobenzyne precursor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClF3O3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
332.80
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
grupo funcional
chloro
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
chave InChI
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chlorosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a chlorobenzyne intermediate. The chlorobenzyne intermediate can be generated in the presence of Cesium or Potassium Fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.