Documentos Principais
797154
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 5,5-dioxide
Sinônimo(s):
2-Boc-8-oxo-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
275.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
grupo funcional
ketone
sulfone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
YXFLECMRQFDZGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers. It provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Conteúdo relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.