Documentos Principais
420042
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 590,00
R$ 590,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 590,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH(CH3)MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
114.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 590,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
p.e.
67 °C
densidade
0.917 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC([Mg]Cl)C=C
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
RTJGBPYEBKZQGE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride is a Grignard type allylating reagent that can be used for the preparation of corresponding homoallylic alcohols by reacting with various aldehydes.[1] It can also be utilized in the synthesis of 3,4-dihydro-4-(1-methyl-2-propen-1-yl)-2(1H)-pyrimidinethione derivatives by treating with 2-mercaptopyrimidine.[2]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Water accelerated allylation of aldehydes by using water tolerant Grignard-type allylating agents from allylmagnesium chloride and various metallic salts
Fukuma T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 31(3), 376-377 (2002)
Addition of Organolithium and Grignard Reagents to Pyrimidine-2 (1 H)-thione: Easy Access to 4-Substituted 3, 4-Dihydropyrimidine-2 (1 H)-thiones
Sosnicki JG
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(8), 1946-1957 (2009)