Documentos Principais
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
92.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
chave InChI
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)