Documentos
797030
Sigma-Aldrich
3-Bromoisoquinoline
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
208.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H
chave InChI
ZWJYXJDEDLXUHU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3