Documentos
796956
Sigma-Aldrich
4-Methoxypyridin-2-ylamine
95%
Sinônimo(s):
4-Methoxy-pyridin-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC(OC)=CC=N1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
QPHBCOSULYSASF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3