Documentos Principais
796565
Sigma-Aldrich
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid
95%
Sinônimo(s):
Fenofibric acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 363,00
R$ 363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 363,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H15ClO4
Número CAS:
Peso molecular:
318.75
Beilstein:
2058973
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
187 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yasser Majeed et al.
Scientific reports, 9(1), 6316-6316 (2019-04-21)
Angiosarcomas are highly aggressive tumors of endothelial origin, which carry a poor prognosis. Fenofibrate is a hypolipidemic drug, which acts by activating the transcription factor PPARα. It has also been widely reported to have 'anti-cancer' activity. The current study investigated