795399
Gold nano-urchins
60 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
Ensaio
>95% (reactant free)
Formulário
dispersion
nanourchin
área da superfície
1.13E+04nm^2
Tamanho médio da partícula
60 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.