Documentos Principais
795224
Sigma-Aldrich
trans-1-Butenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
211.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C/B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
VYHBJTPGBOGZLT-SNAWJCMRSA-N
Aplicação
This MIDA Boronate building block could be utilized in the synthesis of complex polyene-containing molecules.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)