Documentos Principais
793868
Sigma-Aldrich
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-azetidinone
95%
Sinônimo(s):
1-(p-Tosyl)azetidin-3-one, N-Tosyl-3-azetidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
225.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
147-152 °C
grupo funcional
ketone
sulfonamide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(13,14)11-6-9(12)7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
YRVBXEVVGIQJOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Protected azetidinone has shown to be a versatile building block in the formation of functionalized spirocyclic oxetanes by the Carreira group.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.