Documentos Principais
792411
Sigma-Aldrich
5,5′-Dibromo-4,4′-didodecyl-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H52Br2S2
Número CAS:
Peso molecular:
660.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
56-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(S1)=C(CCCCCCCCCCCC)C=C1C2=CC(CCCCCCCCCCCC)=C(Br)S2
InChI
1S/C32H52Br2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-29(35-31(27)33)30-26-28(32(34)36-30)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
chave InChI
HTSYYLNTMSXYHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This monomer is used in the synthesis of semiconductive polymers for OPV and OFET devices
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Semiconductive Polymers Containing Dithieno[3; 2-b:2′; 3′-d]pyrrole for Organic Thin-Film Transistors
Wei Zhang, Jun Li, Li Zou, Bao Zhang, et al.
Macromolecules, 41(23), 8953-8955 (2008)