Documentos Principais
792160
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12Br2F8
Número CAS:
Peso molecular:
455.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
95-100 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
chave InChI
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This material is a precursor in the synthesis of Donor-Acceptor systems useful for use as electron transporting materials in blends with P3HT in organic photovoltaic devices.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katharine Geramita et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 1871-1887 (2010-03-04)
A series of oligothiophene-perfluoro-9-heterofluorene donor-acceptor (DA) compounds was synthesized via a combination of nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar(F)) and palladium coupling reactions. These compounds are of interest as possible building blocks for materials with useful electron transport properties, since they possess