Documentos
724793
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridine-2-thiol
96%
Sinônimo(s):
3-Nitro-2-pyridinethiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
156.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
169-175 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
chave InChI
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
H Zhang et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(6), 1304-1311 (2014-09-19)
Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin has been the standard of care in the United States for patients with acute coronary syndromes (ACS) and/or undergoing percutaneous coronary interventions (PCI). However, the effectiveness of clopidogrel varies significantly among different sub-populations