790796
Zinc benzylsulfinate
Sinônimo(s):
Zinc benzylsulfinate, Baran BNS Reagent
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Alkylations
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
pf
56 °C (Decomposition)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O[Zn]OS(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/2C7H8O2S.Zn/c2*8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2
chave InChI
AHSIXHPQMGLVIG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.