Documentos Principais
790370
Sigma-Aldrich
Phloretin-(hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C9H14O5
Peso molecular:
280.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CCC(C2=C(O)C=C(O)C=C2O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2/i1+1,2+1,4+1,5+1,9+1,10+1
chave InChI
VGEREEWJJVICBM-OPDSVROQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)