Documentos
79028
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 RAM
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinônimo(s):
N-Fmoc-4-[penta(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
forma
crystals
Extensão da rotulagem
~0.6 mmol/g loading
tamanho de partícula
110-150 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3